2,3-Dichlorthiophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR30119-100G OR30119-25G OR30119-5G
APOSOR30119-100GEA 0 CHF
APOSOR30119-100G APOSOR30119-25G APOSOR30119-5G
2,3-Dichlorthiophenol
2,3-Dichlorthiophenol
Formel: C₆H₄Cl₂S
Siedepunkt: 96…98 °C/0,5mmHg
Melting Pt: 54…60 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041420
CAS-Nummer: 17231-95-7