2-Ethyl-6-methylbenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30118-1G OR30118-250MG OR30118-500MG
APOSOR30118-1GEA 330 CHF
APOSOR30118-1G APOSOR30118-250MG APOSOR30118-500MG
2-Ethyl-6-methylbenzonitrile
2-Ethyl-6-methylbenzonitrile
Formel: C₁₀H₁₁N
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00052864
CAS-Nummer: 95881-22-4