Methyl indolizine-7-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR301176-1G OR301176-5G
APOSOR301176-1GEA 305 CHF
APOSOR301176-1G APOSOR301176-5G
Methyl indolizine-7-carboxylate
Methyl indolizine-7-carboxylate
Formel: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,1800 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10566763
CAS-Nummer: 887602-89-3