5-Methylpicolinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Methylpyridine-2-carboxylic acid
OR301172-1G
OR301172-5G
APOSOR301172-1GEA
0
CHF
APOSOR301172-1G
APOSOR301172-5G
5-Methylpicolinsäure
5-Methylpicolinsäure
Formel:
C₇H₇NO₂ MW: 137.1360 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01704358 CAS-Nummer: 4434-13-3 |