4-Bromo-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301166-1G OR301166-250MG
APOSOR301166-1GEA 0 CHF
APOSOR301166-1G APOSOR301166-250MG
4-Bromo-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
4-Bromo-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₈H₇BrN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15529172
CAS-Nummer: 1014613-64-9