3-Ethyl-2-iodtoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Ethyl-2-iodo-3-methylbenzene, 2-Ethyl-6-methyliodobenzene
OR30116-10G OR30116-25G OR30116-1G OR30116-5G OR30116-50G
APOSOR30116-10GEA 133 CHF
APOSOR30116-10G APOSOR30116-25G APOSOR30116-1G APOSOR30116-5G APOSOR30116-50G
3-Ethyl-2-iodtoluol
3-Ethyl-2-iodtoluol
Formel: C₉H₁₁I
MW: 246,09 g/mol
Siedepunkt: 118…120 °C/15mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052855
CAS-Nummer: 175277-95-9