3-(Benzyloxy)cyclobutanon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301159-5G
APOSOR301159-5GEA 166 CHF
APOSOR301159-5G
3-(Benzyloxy)cyclobutanon 97%
3-(Benzyloxy)cyclobutanone
Formel: C11H12O2
MW: 176,21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09755991
CAS-Nummer: 30830-27-4