2-Amino-6-methoxypyrazin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR301157-5G
APOSOR301157-5GEA
243
CHF
APOSOR301157-5G
2-Amino-6-methoxypyrazin
2-Amino-6-methoxypyrazine
Formel:
C₅H₇N₃O MW: 125,13 g/mol Melting Pt: 110…112 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09909689 CAS-Nummer: 6905-47-1 |