7-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR301150-1G
OR301150-250MG
OR301150-5G
APOSOR301150-1GEA
122
CHF
APOSOR301150-1G
APOSOR301150-250MG
APOSOR301150-5G
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 98%
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Formel:
C₉H₈BrNO MW: 226.0700 g/mol Melting Pt: 156…159 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08437642 CAS-Nummer: 891782-60-8 |