(3-Methyloxetan-3-yl)methanamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR301149-5G
APOSOR301149-5GEA 101 CHF
APOSOR301149-5G
(3-Methyloxetan-3-yl)methanamine
(3-Methyloxetan-3-yl)methanamine
Formel: C₅H₁₁NO
MW: 101,1469 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08703640
CAS-Nummer: 153209-97-3