5-Bromo-3-chloropyridin-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301145-1G OR301145-5G
APOSOR301145-1GEA 0 CHF
APOSOR301145-1G APOSOR301145-5G
5-Bromo-3-chloropyridin-2-amine 98%
5-Bromo-3-chloropyridin-2-amine
Formel: C₅H₄BrClN₂
Melting Pt: 94…96 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11110443
CAS-Nummer: 38185-55-6