Ethyl-4-bromo-1H-indole-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR301134-1G
OR301134-250MG
APOSOR301134-1GEA
75.6
CHF
APOSOR301134-1G
APOSOR301134-250MG
Ethyl-4-bromo-1H-indole-2-carboxylate 97%
Ethyl-4-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₀BrNO₂ Melting Pt: 394…395 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD12174997 CAS-Nummer: 103858-52-2 |