3-Pyrrolidinone hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301124-5G OR301124-1G OR301124-10G
APOSOR301124-5GEA 33.2 CHF
APOSOR301124-5G APOSOR301124-1G APOSOR301124-10G
3-Pyrrolidinone hydrochloride
3-Pyrrolidinone hydrochloride
Formel: C₄H₈ClNO
MW: 121.5654 g/mol
Melting Pt: 143…144 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02183811
CAS-Nummer: 3760-52-9