Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate
OR301117-25G
APOSOR301117-25GEA 133 CHF
APOSOR301117-25G
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate 95%
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate
Formel: C₁₅H₁₉NO₃
MW: 261,32 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044512
CAS-Nummer: 39514-19-7