6-Aminomethylquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-(Aminomethyl)quinoline
OR301111-1G OR301111-250MG OR301111-5G
APOSOR301111-1GEA 172 CHF
APOSOR301111-1G APOSOR301111-250MG APOSOR301111-5G
6-Aminomethylquinoline 95%
6-Aminomethylquinoline
Formel: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,204 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD02853688
CAS-Nummer: 99071-54-2