6-Brom-2,3-dihydro-4H-chromen-4-on 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Bromo-4-chromanone
OR301108-100G
APOSOR301108-100GEA 152 CHF
APOSOR301108-100G
6-Brom-2,3-dihydro-4H-chromen-4-on 98%
6-Bromochroman-4-one
Formel: C₉H₇BrO₂
MW: 227,0547 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00546803
CAS-Nummer: 49660-57-3