6,7-Dihydro-5H-quinoline-8-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301103-1G OR301103-5G
APOSOR301103-1GEA 26.2 CHF
APOSOR301103-1G APOSOR301103-5G
6,7-Dihydro-5H-quinoline-8-one
6,7-Dihydro-5H-quinoline-8-one
Formel: C₉H₉NO
MW: 147,1700 g/mol
Melting Pt: 102…104 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03839916
CAS-Nummer: 56826-69-8