5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301097-1G OR301097-100MG OR301097-5G
APOSOR301097-1GEA 95.8 CHF
APOSOR301097-1G APOSOR301097-100MG APOSOR301097-5G
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅BrN₂
MW: 161,0000 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11656572
CAS-Nummer: 361476-01-9