4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301091-25G OR301091-5G
APOSOR301091-25GEA 332 CHF
APOSOR301091-25G APOSOR301091-5G
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carbonitrile
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carbonitrile
Formel: C₅H₃ClN₄
MW: 154,5600 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07761812
CAS-Nummer: 60025-09-4