2-Amino-1,3,5-triazine-4,6-dithiol 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30109-5G
OR30109-1G
APOSOR30109-5GEA
149
CHF
APOSOR30109-5G
APOSOR30109-1G
2-Amino-1,3,5-triazine-4,6-dithiol 90%
2-Amino-1,3,5-triazine-4,6-dithiol
Formel:
C₃H₄N₄S₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00047346 CAS-Nummer: 2770-75-4 |