3-Methoxyazetidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301086-1G OR301086-5G
APOSOR301086-1GEA 26.2 CHF
APOSOR301086-1G APOSOR301086-5G
3-Methoxyazetidine hydrochloride
3-Methoxyazetidine hydrochloride
Formel: C4H10ClNO
Melting Pt: 143…149 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06804514
CAS-Nummer: 148644-09-1