tert-Butyl 3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Boc-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane, 3,8-Diazabicyclo[3.2.1]octane, N-BOC protected
OR301080-1G OR301080-5G OR301080-10G
APOSOR301080-1GEA 158 CHF
APOSOR301080-1G APOSOR301080-5G APOSOR301080-10G
tert-Butyl 3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate 97%
3-Boc-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane
Formel: C11H20N2O2
MW: 212,29 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11111771
CAS-Nummer: 201162-53-0