1,3-Dimethylimidazoliumiodid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,3-Dimethyl-1H-imidazol-3-ium iodide
OR301041-5G OR301041-25G
APOSOR301041-5GEA 26.2 CHF
APOSOR301041-5G APOSOR301041-25G
1,3-Dimethylimidazoliumiodid
1,3-Dimethylimidazolium iodide
Formel: C₅H₉IN₂
MW: 224.04 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00159685
CAS-Nummer: 4333-62-4