3-Aminocyclohexanol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR301031-5G OR301031-25G
APOSOR301031-5GEA 112 CHF
APOSOR301031-5G APOSOR301031-25G
3-Aminocyclohexanol
3-Aminocyclohexanol
Formel: C6H13NO
MW: 115,1700 g/mol
Siedepunkt: 118…122 °C/13mmHg
Melting Pt: 64…69 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03790923
CAS-Nummer: 6850-39-1