Methyl-6-chloropyrazine-2-carboxylate 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 6-chloropyrazine-2-carboxylate
OR301016-5G OR301016-25G
APOSOR301016-5GEA 112 CHF
APOSOR301016-5G APOSOR301016-25G
Methyl-6-chloropyrazine-2-carboxylate 97+%
Methyl-6-chloropyrazine-2-carboxylate
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Melting Pt: 40…45 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD10686598
CAS-Nummer: 23611-75-8