3-Brom-o-kresol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromo-2-methylphenol
OR301014-5G OR301014-25G
APOSOR301014-5GEA 87 CHF
APOSOR301014-5G APOSOR301014-25G
3-Brom-o-kresol
3-Brom-o-kresol
Formel: C₇H₇BrO
MW: 187.0339 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11100990
CAS-Nummer: 7766-23-6