3-Brom-2-methylanisol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301007-1G OR301007-5G
APOSOR301007-1GEA 25.8 CHF
APOSOR301007-1G APOSOR301007-5G
3-Brom-2-methylanisol
Formel: C₈H₉BrO
Siedepunkt: 115…116 °C/20mmHg
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11100991
CAS-Nummer: 31804-36-1