1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300927-5G
OR300927-10G
APOSOR300927-5GEA
140
CHF
APOSOR300927-5G
APOSOR300927-10G
1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₅NO₅ MW: 229,2298 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02668169 CAS-Nummer: 876317-19-0 |