2-Chlorobenzo[d]thiazol-6-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Amino-2-chlorobenzothiazole
OR300915-1G
OR300915-5G
APOSOR300915-1GEA
0
CHF
APOSOR300915-1G
APOSOR300915-5G
2-Chlorobenzo[d]thiazol-6-amine 97%
2-Chlorobenzo[d]thiazol-6-amine
Formel:
C₇H₅ClN₂S MW: 184.646 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08276901 CAS-Nummer: 2406-90-8 |