(2,4-Dioxothiazolidin-5-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(2,4-Dioxothiazolidin-5-yl)acetic acid
OR300906-1G
OR300906-250MG
OR300906-500MG
APOSOR300906-1GEA
265
CHF
APOSOR300906-1G
APOSOR300906-250MG
APOSOR300906-500MG
(2,4-Dioxothiazolidin-5-yl)acetic acid
(2,4-Dioxothiazolidin-5-yl)acetic acid
Formel:
C₅H₅NO₄S MW: 175,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01165868 CAS-Nummer: 875-97-8 |