3,5-Dichlorbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR30090-1G OR30090-25G OR30090-5G
APOSOR30090-1GEA 26.2 CHF
APOSOR30090-1G APOSOR30090-25G APOSOR30090-5G
3,5-Dichlorbenzylamin 98%
3,5-Dichlorbenzylamin
Formel: C₇H₇Cl₂N
Siedepunkt: 141…144 °C/15mmHg
Dichte: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052681
CAS-Nummer: 39989-43-0
UN: 2735
ADR: 8,III