4-(2-Hydroxyethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30086-1G OR30086-250MG
APOSOR30086-1GEA 41.8 CHF
APOSOR30086-1G APOSOR30086-250MG
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitril 98%
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitril
Formel: C₉H₉NO
Siedepunkt: 116…118 °C/0,5mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052461
CAS-Nummer: 69395-13-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III