2,3-Dimethylbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR30085-1G
OR30085-5G
OR30085-25G
APOSOR30085-1GEA
26.2
CHF
APOSOR30085-1G
APOSOR30085-5G
APOSOR30085-25G
2,3-Dimethylbenzylamin 98%
2,3-Dimethylbenzylamin
Formel:
C₉H₁₃N Siedepunkt: 118…120 °C/15mmHg Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052680 CAS-Nummer: 51586-20-0 UN: 2735 ADR: 8,III |