3-Iod-o-xylol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30083-25G OR30083-5G
APOSOR30083-25GEA 29.3 CHF
APOSOR30083-25G APOSOR30083-5G
3-Iod-o-xylol
3-Iod-o-xylol
Formel: C₈H₉I
Siedepunkt: 98…100 °C/15mmHg
Dichte: 1,64 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00041437
CAS-Nummer: 31599-60-7