3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine
OR300791-1G OR300791-5G
APOSOR300791-1GEA 47.1 CHF
APOSOR300791-1G APOSOR300791-5G
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₉H₉N₃
Melting Pt: 176…180 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01693715
CAS-Nummer: 5591-70-8