Piperidine-1-carboxamidinium acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR300780-1G OR300780-250MG OR300780-500MG
APOSOR300780-1GEA 188 CHF
APOSOR300780-1G APOSOR300780-250MG APOSOR300780-500MG
Piperidine-1-carboxamidinium acetate
Piperidine-1-carboxamidinium acetate
Formel: C₈H₁₇N₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09864982
CAS-Nummer: 92658-58-7