3-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR300764-1G OR300764-5G OR300764-10G
APOSOR300764-1GEA 0 CHF
APOSOR300764-1G APOSOR300764-5G APOSOR300764-10G
3-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride
3-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₁₀H₈ClNO₂S₂
Melting Pt: 116…118 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07772796
CAS-Nummer: 66047-75-4
UN: 3261
ADR: 8,III