Ethylpyrazol-3-carboxylat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300747-100G OR300747-25G
APOSOR300747-100GEA 0 CHF
APOSOR300747-100G APOSOR300747-25G
Ethylpyrazol-3-carboxylat 99%
Ethyl pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₆H₈N₂O₂
Melting Pt: 159…161 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00159643
CAS-Nummer: 5932-27-4