(4-tert-Butylphenyl)methansulfonsäurechlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-tert-Butylbenzylsulphonyl chloride
OR300728-1G OR300728-5G
APOSOR300728-1GEA 114 CHF
APOSOR300728-1G APOSOR300728-5G
(4-tert-Butylphenyl)methansulfonsäurechlorid 95%
(4-tert-Butylphenyl)methansulfonsäurechlorid
Formel: C₁₁H₁₅ClO₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115413
CAS-Nummer: 519056-61-2
UN: 3265
ADR: 8,II