4-Nitro-1-isoindolinone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Nitroisoindolin-1-one
OR300701-1G
OR300701-250MG
OR300701-5G
APOSOR300701-1GEA
131
CHF
APOSOR300701-1G
APOSOR300701-250MG
APOSOR300701-5G
4-Nitro-1-isoindolinone 98%
4-Nitro-1-isoindolinone
Formel:
C₈H₆N₂O₃ Melting Pt: 225…230 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09701290 CAS-Nummer: 366452-97-3 |