2-Brom-4'-(methylsulfonyl)acetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Bromo-1-(4-(methylsulphonyl)phenyl)ethanone, 4-(Methylsulphonyl)phenacyl bromide
OR30069-1G OR30069-25G OR30069-5G
APOSOR30069-1GEA 26.2 CHF
APOSOR30069-1G APOSOR30069-25G APOSOR30069-5G
2-Brom-4'-(methylsulfonyl)acetophenon
2-Brom-4'-(methylsulfonyl)acetophenon
Formel: C₉H₉BrO₃S
MW: 277,1350 g/mol
Melting Pt: 125…130 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00673134
CAS-Nummer: 50413-24-6
UN: 1759
ADR: 8,III