Ethyl-3-chloromethyl[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR300686-10G
OR300686-1G
OR300686-5G
APOSOR300686-10GEA
1190
CHF
APOSOR300686-10G
APOSOR300686-1G
APOSOR300686-5G
Ethyl-3-chloromethyl[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylate 95%
Ethyl-3-chloromethyl[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylate
Formel:
C₆H₇ClN₂O₃ MW: 190,59 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09749852 CAS-Nummer: 25977-19-9 UN: 3261 ADR: 8,III |