5-(4-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
OR300683-1G
OR300683-250MG
OR300683-500MG
OR300683-5G
APOSOR300683-1GEA
346
CHF
APOSOR300683-1G
APOSOR300683-250MG
APOSOR300683-500MG
APOSOR300683-5G
5-(4-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
5-(4-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Formel:
C₁₂H₁₁BrO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03844400 CAS-Nummer: 239132-48-0 |