4-Chlor-2-pyridincarbonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR300669-1G OR300669-5G OR300669-25G
APOSOR300669-1GEA 26.2 CHF
APOSOR300669-1G APOSOR300669-5G APOSOR300669-25G
4-Chlor-2-pyridincarbonitril 98%
4-Chlor-2-pyridincarbonitril
Formel: C₆H₃ClN₂
MW: 138,5500 g/mol
Melting Pt: 81…85 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06009833
CAS-Nummer: 19235-89-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III