tert-Butyl-2-formylpiperidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 2-formylpiperidine-1-carboxylate, 1-tert-Butoxycarbonylpiperidine-2-carboxaldehyde
OR300652-25G
APOSOR300652-25GEA 152 CHF
APOSOR300652-25G
tert-Butyl-2-formylpiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-formylpiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213,2700 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179021
CAS-Nummer: 157634-02-1