5-(3-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
OR300642-1G OR300642-250MG OR300642-500MG OR300642-2.5G OR300642-5G
APOSOR300642-1GEA 236 CHF
APOSOR300642-1G APOSOR300642-250MG APOSOR300642-500MG APOSOR300642-2.5G APOSOR300642-5G
5-(3-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
5-(3-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Formel: C₁₂H₁₁BrO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03844399
CAS-Nummer: 144128-71-2