3-Chloromethyl-5-methyl[1,2,4]oxadiazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-(Chloromethyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
OR300629-1G
APOSOR300629-1GEA 230 CHF
APOSOR300629-1G
3-Chloromethyl-5-methyl[1,2,4]oxadiazole 98%
3-Chloromethyl-5-methyl[1,2,4]oxadiazole
Formel: C₄H₅ClN₂O
MW: 132,55 g/mol
Siedepunkt: 42…43 °C/0.5mmHg
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01809083
CAS-Nummer: 1192-80-9
UN: 1760
ADR: 8,III