6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300619-1G
OR300619-5G
APOSOR300619-1GEA
95.8
CHF
APOSOR300619-1G
APOSOR300619-5G
6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Formel:
C₈H₇NO₄ Melting Pt: 220…222 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09702182 CAS-Nummer: 17874-76-9 |