3-Bromo-5-methylpyridin-2-ylamine hydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300591-1G
OR300591-5G
APOSOR300591-1GEA
0
CHF
APOSOR300591-1G
APOSOR300591-5G
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ylamine hydrobromide
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ylamine hydrobromide
Formel:
C₆H₈Br₂N₂ MW: 267.96 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18384840 CAS-Nummer: 1299607-37-6 |