Methyl-3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300521-10G
OR300521-1G
OR300521-5G
APOSOR300521-10GEA
0
CHF
APOSOR300521-10G
APOSOR300521-1G
APOSOR300521-5G
Methyl-3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]propanoate
Methyl-3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]propanoate
Formel:
C₇H₁₃NO₄ MW: 175,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11651408 CAS-Nummer: 105240-68-4 |